GF15139885
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 44, L 100 m, filament diameter 0.018mm
Sinónimos:
AR305744
About This Item
Productos recomendados
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 151-398-85
L
100 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)