GF11827683
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 5.0 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Sinónimos:
NI057917
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 118-276-83
Longitud
500 mm
diámetro
5.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)