GF09816307
Bismuth
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinónimos:
Bismuth, BI000150
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 098-163-07
resistivity
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
Inchi Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)