Documentos clave
GF06984142
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 50 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
PT017180
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 069-841-42
Longitud
50 mm
D.E.
1.6 mm
pared grosor
0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)