GF02101543
Polyetherimide
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, natural
Sinónimos:
EI316300
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 021-015-43
peso
2000 g
color
natural
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)