GF01311950
Zirconium
rod, 500mm, diameter 1.5mm, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007905
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.20%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 013-119-50
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
500 mm × 1.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)