GF00650360
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinónimos:
TK025120
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
≥99.95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 006-503-60
Longitud
0.1 m
diámetro
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)