Saltar a
F807
Fluoranthene
98%
Sinónimos:
Benzo[j,k]fluorene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-912-4
Beilstein/REAXYS Number:
1907918
MDL number:
Assay:
98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI key
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluoranthene can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Polyfluoranthene (PFA) based conducting polymer (PFA) by electrochemical anodic oxidation using Lewis acid catalyst.
  • Substituted fluorenones.
  • Fluorescence-emitting oligofluoranthene (OFA) nanorods by oxidative oligomerization.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
48535
description
98%
description
analytical standard
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
bp
384 °C (lit.)
bp
384 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoranthene
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
388.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
198.0 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)