DWK63B92P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., Borosilicate glass/PTFE, Cotton-plugged
Sinónimos:
63B92P
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Productos recomendados
Materiales
Borosilicate glass/PTFE
Características
Cotton-plugged
envase
pkg of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 63B92P
Longitud
9.0 in.
Descripción general
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Aplicación
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Características y beneficios
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)