D91152
Diethyl 2-bromoethylphosphonate
97%
Sinónimos:
(2-Bromoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 119421, NSC 2672
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(=O)(CCBr)OCC
InChI
1S/C6H14BrO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Radical coupling
- Synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites
- Click-chemistry
- Asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins
- Negishi alkyl-aryl cross-coupling
- Synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)