Merck
D8208
Sigma-Aldrich
1,4-Diacetylbenzene
99%
Sinónimos:
1,1′-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1′-(1,4-Phenylene)diethanone, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, p-Acetylacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(COCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Beilstein/REAXYS Number:
1907515
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)