Saltar a
D42402
1,9-Dibromononane
97%
Sinónimos:
Nonamethylene dibromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$120.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Br(CH2)9Br
Número CAS:
Peso molecular:
286.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-913-0
Beilstein/REAXYS Number:
1737598
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
$120.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
285-288 °C (lit.)
density
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
InChI key
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
187127
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
285-288 °C (lit.)
bp
258-259 °C/756 mmHg (lit.)
density
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
refractive index
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
113 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)