Merck
D179302
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
98%
Sinónimos:
1,4-Dimethylpiperazine, Lupetazine, N,N′-Dimethylpiperazine, Texacat DMP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4463 (lit.)
bp
131-132 °C/750 mmHg (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCN(C)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for polyurethane foams and intermediate for cationic surfactants.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Beth Sharkey et al.
mAbs, 9(2), 257-268 (2016-12-13)
Monovalent bispecific antibodies (BsAbs) are projected to have broad clinical applications due to their ability to bind two different targets simultaneously. Although they can be produced using recombinant technologies, the correct pairing of heavy and light chains is a significant