D129003
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
98%
Sinónimos:
Bismuthiol I, 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol, Bismuththiol I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
162 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Sc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H2N2S3/c5-1-3-4-2(6)7-1/h(H,3,5)(H,4,6)
Clave InChI
BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?