CLS70785N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinónimos:
Corning® 7078
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
descripción
plugged
esterilidad
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
envase
pack of 240 ea
case of 960 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7078-5N
intervalo de medición del volumen
5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
capacidad
5.0 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)