CLS6796200
Corning® hotplate, 4 in. x 5 in.
AC/DC input 230 V AC, 50 Hz, 1.1 A (CEE7-7 plug), plate W × L 4 in. × 5 in.
Sinónimos:
stirrers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
ceramic plate
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 6796-200
disponibilidad
not available in USA, Canada and EU
Parámetros
25-550 °C temp. range
placa An × L
4 in. × 5 in.
color
none
Categorías relacionadas
Aplicación
Calidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)