Merck
C96001
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C4H6(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
1560289
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
Clave InChI
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starting material for a new, efficient synthesis of aminocyclobutanecarboxylic acid via the intermediacy of sulfonyloxiranes.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)