Saltar a
C8136
Chloranilic acid
≥98%
Sinónimos:
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, NSC 6108, NSC 97383
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$57.700
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl2O4
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-780-7
Beilstein/REAXYS Number:
1875040
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
$57.700
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
  • Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
  • Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
  • Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
  • Salt formation with organic bases
  • Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D6040033988PHL89808
Theobromine phyproof® Reference Substance
PHL89808
Theobromine
description
≥98%
description
98%
description
VETRANAL®, analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98%
assay
98%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
mp
≥300 °C (lit.)
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
345-350 °C
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)