Saltar a
C352
(1S)-(−)-Camphor
95%
Sinónimos:
(−)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$113.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-354-7
Beilstein/REAXYS Number:
1907612
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
$113.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
5.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
assay
95%
form
powder
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
177-179 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@](C)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-OIBJUYFYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
85730021310B55203
description
95%
description
98%
description
purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
description
95%
assay
95%
assay
98%
assay
≥95.0% (GC)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
177-179 °C (lit.)
mp
179-181 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
-
bp
204 °C (lit.)
bp
-
bp
204 °C (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
expl. lim.
3.5 %
expl. lim.
3.5 %
expl. lim.
3.5 %
expl. lim.
-
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
65 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)