Merck
C112852
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentene-1-acetic acid
98%
Sinónimos:
2-Cyclopenten-1-ylacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C5H7CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
2042172
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
Clave InChI
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)