C112100
cis,cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
powder
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]([C@@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O8/c10-6(11)2-1-3(7(12)13)5(9(16)17)4(2)8(14)15/h2-5H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t2-,3+,4-,5+
Clave InChI
WOSVXXBNNCUXMT-VERZDPOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?