Documentos clave
BR6783
BRAND® replacement amber inspection windows for Titrette®
Sinónimos:
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Inspection window, Titrette®
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
envase
pack of 2 SETS
fabricante / nombre comercial
BRAND 6783
Descripción general
For protection of light-sensitive media, you can replace the clear inspection windows with the amber colored windows (included).
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)