BR61815
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 40 mL
Sinónimos:
Jars
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Características
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 61815
capacidad
40 mL
diám. × Al
56 mm × 25 mm
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)