BR37245
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 20 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS neck12/21
Características
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37245
capacidad
20 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)