BR362038
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, norm ASTM D91
Sinónimos:
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 700 × g
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND 362038
Longitud
203 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)