BR13913
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.02 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 13913
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Longitud
795 mm
volumen
10 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)