BR137930
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, double-ended
double-ended, L 37 mm, diam. 8 mm
Sinónimos:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE
double-ended
fabricante / nombre comercial
BRAND 137930
Longitud
37 mm
Diámetro
8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Excellent centering, small contact surface and high turbulence even at low speeds.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)