Documentos clave
BR129748
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales
low-density polyethylene bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL40)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 129748
capacidad
250 mL
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)