Documentos clave
BR114866
BRAND® storage box
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
Sinónimos:
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.51
Materiales
polycarbonate
Características
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 114866
tamaño
132x132x52 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For cryogenic tubes.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)