BAH369461010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 14.79 mL , 3tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm), sterile, pkg of 10 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
About This Item
Productos recomendados
Materiales
white polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pkg of 10 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H36946-1010
L × An
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm)
capacidad nominal
14.79 mL , 3tsp
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Ten individually packaged spoons are sealed in an outer bag to create multiples layers of protection against contaminants and debris
- Ideal for use in multi-zone clean rooms
- FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)