BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
Sinónimos:
Stirring bar retriever
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37781-0000
L × diám.
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
L total
26 in. (65 cm)
Categorías relacionadas
Descripción general
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
Características y beneficios
- Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
- Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)