BAF131920002
SP Bel-Art® Biohazard disposal stand
to hold, 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
Sinónimos:
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13192-0002
Altura
21.5 in. (546 mm)
215 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Small bag holder is ideal for benchtop use
- Assembles in minutes and is permanent
- Dishwasher-safe; autoclavable at 121°C (250°F)
- Use F13192-0102 reusable, sanitary cover with medium and large Clavies Biohazard Bag Holders
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)