B58806
2-Bromobenzotrifluoride
99%
Sinónimos:
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
225.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
densidad
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?