B19800
S-Benzyl-L-cysteine
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +23°, c = 2 in 1 M NaOH
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
214 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
detection
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](CSCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2S/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clave InChI
GHBAYRBVXCRIHT-VIFPVBQESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?