ALD01654
3-((2-methoxypyridin-3-yl) amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CCO)(C)NC1=CC=CN=C1OC
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,6-8-14)13-9-5-4-7-12-10(9)15-3/h4-5,7,13-14H,6,8H2,1-3H3
InChI key
DORIBENRPNIVDI-UHFFFAOYSA-N
Application
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.