Merck
ALD00558
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
Sinónimos:
Baran cyclobutylation reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8F2O2S
Peso molecular:
230.23
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane can be used as a cyclobutylation agent to introduce bicyclobutane group onto a variety of amines and thiols without affecting other functional groups.
Aplicación
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclobutane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on strain-release amination.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
1-((3, 5-Difluorophenyl) sulfonyl) bicyclo [1.1. 0] butane
Lopchuk JM and Baran PS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-3 (2001)
Contenido relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.