Merck
ALD00526
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-9
Sinónimos:
tert-Butyl (2-(3-(2-fluorophenyl)-1-methylureido)ethyl)(methyl)carbamate, SHI-9
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24FN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
cadena SMILES
O=C(N(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C)NC1=C(F)C=CC=C1
InChI
1S/C16H24FN3O3/c1-16(2,3)23-15(22)20(5)11-10-19(4)14(21)18-13-9-7-6-8-12(13)17/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,18,21)
Clave InChI
OOSVRVOVTXLHKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve