Merck
96019
Sigma-Aldrich
Z-D-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Cbz-Nε-Boc-D-Lysine, Nα-Z-Nε-Boc-D-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
380.44
Beilstein/REAXYS Number:
5310107
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-17(24)20-12-8-7-11-15(16(22)23)21-18(25)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m1/s1
InChI key
DYSBKEOCHROEGX-OAHLLOKOSA-N
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1