93902
L-Tyrosine tert-butyl ester
≥99.0% (NT)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (NT)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-144 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Clave InChI
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?