936456
Diisopropanolethanolamine
≥95%
Sinónimos:
1,1′-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)bis(propan-2-ol), 1,1′-[(2-Hydroxyethyl)imino]dipropan-2-ol, 1-[2-Hydroxyethyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Di-(2-hydroxypropyl)-ethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
viscous liquid
color
Colorless to Yellow
bp
152 °C
densidad
1.043 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCN(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C8H19NO3/c1-7(11)5-9(3-4-10)6-8(2)12/h7-8,10-12H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HHKUQCFQGCCLGA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
354.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
179 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)