935387
Ready-to-Cast LiMn2O4 (LMO) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for lithium ion battery
Sinónimos:
LMO cathode slurry
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Formulario
slurry
composición
Active material, >36 wt. %
Solid content, 40-60 wt. %
tamaño de partícula
6-7 μm (APS)
aplicaciones
battery manufacturing
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)