935107
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1850 nm, 100 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Productos recomendados
descripción
> 3 peak/valley ratio
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
100 mg/mL in toluene
tamaño de partícula
<15 nm
λmáx.
<150 nm (FWHM)
1850 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Clave InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)