934836
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.95% trace metals basis
Sinónimos:
1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.95% trace metals basis
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
(LiPF6 1.2 M)
impurezas
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
color
clear colorless to faint yellow
densidad
1.24733 g/mL
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Bone,Teeth, Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)