Documentos clave
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
Sinónimos:
Wafer Tweezers
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descripción general
EMS techware
Especificidad
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Aplicación
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)