931888
Hydrophobic MXene for composites
Sinónimos:
Hydrophobic MXenes with alkylammonium surface modification
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Nivel de calidad
impurezas
≤1000 ppm (trace metals)
color
dark gray to black
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[NH3+].[Ti3C2Tx]
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Discover how MXenes' superior conductivity, strength, and stability are revolutionizing energy. Explore their potential for next-gen batteries and hydrogen evolution.