929778
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
Mn 6000
Sinónimos:
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm
About This Item
Productos recomendados
Formulario
fine powder
Nivel de calidad
mol peso
Mn 6000
average Mn 6000
contiene
≥50 ppm MEQH as inhibitor
color
white to off-white
solubilidad
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
acrylamide
α-final
acrylamide
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)