Merck
927090
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph)
≥95%
Sinónimos:
(1,5-cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetrakis(4-methoxyphenyl)cyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H40NiO5
Peso molecular:
671.45
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.