Merck
924423
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Sinónimos:
1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
MDL number:
NACRES:
NA.22
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c