923958
6F,C5-Pomalidomide-4-piperidine-C1-piperazine hydrochloride
Sinónimos:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-fluoro-6-(4-(piperazin-1-ylmethyl)piperidin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
Productos recomendados
ligand
6F,C5-Pomalidomide
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C(N2C(C(C=C(F)C(N(CC3)CCC3CN4CCNCC4)=C5)=C5C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
Clave InChI
NSESLQMRUIXJGI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)