923478
CyMPhos
Sinónimos:
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Nivel de calidad
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
c1(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)cccc1.c4(P([C@@]56C[C@@H](C[C@H]7C6)C[C@@H](C7)C5)[C@@]89C[C@@H](C[C@H]%10C9)C[C@@H](C%10)C8)cccc4.[Fe]
Categorías relacionadas
Aplicación
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Electron-rich ylide-substituted phosphine ligands allow for palladium catalyzed coupling reactions at mild reaction conditions. These YPhos ligands enable the conversion of aryl chlorides with short reaction times.